5-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
43844.03
43844.06
43844.03EA
113
EUR
43844.03
43844.06
5-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
5-Fluorosalicylaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 347-54-6
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.12
Physical Form: Powder/flakes
Sensitivity: Air Sensitive
MDL No.: MFCD01090997
Formula:
C₇H₅FO₂ Peso molecolare: 140,11 g/mol Punto di fusione: 82…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01090997 CAS Number: 347-54-6 |