Stampa…
1-Acetyl-4-piperidone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: N-Acetyl-4-piperidone
166820250 166821000
ACRO166820250EA 106 EUR
ACRO166820250 ACRO166821000
1-Acetyl-4-piperidone 97%
1-Acetyl-4-piperidone
Formula: C₇H₁₁NO₂
Peso molecolare: 141,17 g/mol
Densità: 1,14 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006190
CAS Number: 32161-06-1
EINECS: 250-937-6
Visualizza i codici
Appearance Clear orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5015 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test