1-Acetyl-4-piperidone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 32161-06-1
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Flash Point: 112°(234°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 116031
MDL No.: MFCD00006190
Formula:
C₇H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 218 °C Densità: 1,146 Flash Pt: 112 °C (234 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006190 CAS Number: 32161-06-1 EINECS: 250-937-6 |