Stampa…
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane tech. 90% stabilizzato, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
L05406.06 L05406.14
L05406.06EA 53.6 EUR
L05406.06 L05406.14
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane tech. 90% stabilizzato, grado tecnico
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Formula: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Peso molecolare: 183,05 g/mol
Punto di ebollizione: 156 °C
Punto di fusione: –23 °C
Densità: 1,347
Flash Pt: 73 °C (163 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000238
CAS Number: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6