1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 244193-52-0
Molecular Formula: C12H23BF4N2
Formula Weight: 282.13
MDL No.: MFCD03095434
Formula:
C₁₂H₂₃BF₄N₂ Densità: 1,120 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095434 CAS Number: 244193-52-0 |