2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉BrO Punto di fusione: 54…56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065001 CAS Number: 5411-56-3 EINECS: 226-491-3 |
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |