Stampa…
Diethyl ethylmalonate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
114361000 114365000
ACRO114361000EA 25.7 EUR
ACRO114361000 ACRO114365000
Diethyl ethylmalonate 99%
Diethyl ethylmalonate
Formula: C₉H₁₆O₄
Punto di ebollizione: 75…77 °C (5 mmHg)
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009167
CAS Number: 133-13-1
EINECS: 205-093-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ