Stampa…
1,2,3-Trimethoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
A14572.14 A14572.22 A14572.36
A14572.14EA 28.4 EUR
A14572.14 A14572.22 A14572.36
1,2,3-Trimethoxybenzene ≥98%
1,2,3-Trimethoxybenzene
Purity: 98+% CAS No.: 634-36-6 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 112°(233°F) Melting Point: 43-45° Boiling Point: 241° Beilstein Reference: 1910422 MDL No.: MFCD00008358
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 241 °C
Punto di fusione: 43…45 °C
Densità: 1,112
Flash Pt: 112 °C (233 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008358
CAS Number: 634-36-6
EINECS: 211-207-2