Stampa…
2-Amino-4-tert-butylphenol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B22964.06 B22964.14
B22964.06EA 31 EUR
B22964.06 B22964.14
2-Amino-4-tert-butylphenol 97%
2-Amino-4-tert-butylphenol
Purity: 97% CAS No.: 1199-46-8 Molecular Formula: C10H15NO Formula Weight: 165.23 Melting Point: 162-164° MDL No.: MFCD00007698
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,24 g/mol
Punto di fusione: 162…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007698
CAS Number: 1199-46-8
EINECS: 214-844-1