Stampa…
Methyl isobutyrate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
164601000 164605000
ACRO164601000EA 41.8 EUR
ACRO164601000 ACRO164605000
Methyl isobutyrate 99%
Methyl isobutyrate
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di fusione: 85…84 °C
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008914
CAS Number: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN: 3272
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.886 to 0.892 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g