Stampa…
1,2,3-Trimethoxybenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
160210250 160211000
ACRO160210250EA 37.9 EUR
ACRO160210250 ACRO160211000
1,2,3-Trimethoxybenzene 98%
1,2,3-Trimethoxybenzene
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 241 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42…45 °C
Densità: 1,112 g/cm³
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008358
CAS Number: 634-36-6
EINECS: 211-207-2
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %