Methyl isobutyrate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 547-63-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH3
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.3840
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1740720
Merck Reference: 14,6088
UN No.: 1237
MDL No.: MFCD00008914
Formula:
C₅H₁₀O₂ Peso molecolare: 102,13 g/mol Punto di ebollizione: 90…92 °C Punto di fusione: –85 °C Densità: 0,891 Flash Pt: 3 °C (37 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008914 CAS Number: 547-63-7 EINECS: 208-929-5 UN: 1237 ADR: 3,II Merck Index: 14,6088 |