Isobutyl isobutyrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 97-85-8
Molecular Formula: (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.3995
Odour: Fruit-like
Melting Point: -81°
Boiling Point: 147-149°
Beilstein Reference: 1701355
Merck Reference: 14,5145
UN No.: 2528
MDL No.: MFCD00008916
Formula:
C₈H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 147…149 °C Punto di fusione: –81 °C Densità: 0,855 Flash Pt: 37 °C (98 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008916 CAS Number: 97-85-8 EINECS: 202-612-5 UN: 2528 ADR: 3,III Merck Index: 14,5145 |