Stampa…

Isobutirrile cloruro ≥98%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

B24472.22 B24472.36
B24472.22EA 31.9 EUR
B24472.22 B24472.36
Isobutirrile cloruro ≥98%
Isobutirrile cloruro

Purity: 98% CAS No.: 79-30-1 Molecular Formula: (CH3)2CHCOCl Formula Weight: 106.55 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4070 Odour: Unpleasant Melting Point: ca -90° Boiling Point: 91-93° Beilstein Reference: 605393 UN No.: 2395 MDL No.: MFCD00000717

Formula: C₄H₇ClO
Peso molecolare: 106,55 g/mol
Punto di ebollizione: 91…93 °C
Punto di fusione: ∼–90 °C
Densità: 1,017
Flash Pt: 8 °C (46 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000717
CAS Number: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR