Isobutirrile cloruro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
160660010
160660100
160662500
ACRO160660010EA
152
EUR
ACRO160660010
ACRO160660100
ACRO160662500
Isobutirrile cloruro 98%
Isobutirrile cloruro
Formula:
C₄H₇ClO Punto di fusione: –90 °C Densità: 1,017 g/cm³ Flash Pt: 1 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000717 CAS Number: 79-30-1 EINECS: 201-194-1 UN: 2395 ADR: 3,II |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |