Stampa…
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methylquinoline
A15245.09 A15245.18
A15245.09EA 154 EUR
A15245.09 A15245.18
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Purity: 98% CAS No.: 91-61-2 Molecular Formula: C10H13N Formula Weight: 147.22 Melting Point: 33-37° Boiling Point: 262-263°/712mm MDL No.: MFCD00023887
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,22 g/mol
Punto di ebollizione: 262…263 °C (712 mmHg)
Punto di fusione: 33…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023887
CAS Number: 91-61-2
EINECS: 202-083-0