Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
138270250 138271000 138275000 138270025
ACRO138270250EA 26.8 EUR
ACRO138270250 ACRO138271000 ACRO138275000 ACRO138270025
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁N
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Punto di ebollizione: 249 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 15…17 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006693
CAS Number: 635-46-1
EINECS: 211-237-6
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %