Stampa…
L-allo-Threonine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: H-allo-Thr-OH, L(+)-allo-Threonine, Allo-Thr-OH
198541000 198542500
ACRO198541000EA 51.5 EUR
ACRO198541000 ACRO198542500
L-allo-Threonine 99%
L-allo-Threonine
Formula: C₄H₉NO₃
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di fusione: 256 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064268
CAS Number: 28954-12-3
EINECS: 249-327-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +8° to +10° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %