(S)-(+)-2-Aminobutyric acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1492-24-6
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point:
Formula:
C₄H₉NO₂ Peso molecolare: 103,12 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064415 CAS Number: 1492-24-6 EINECS: 216-083-3 Merck Index: 14,428 |