Stampa…
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L14096.03 L14096.06
L14096.03EA 40 EUR
L14096.03 L14096.06
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid ≥98%
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid
Purity: 98+% CAS No.: 2623-91-8 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1720934
Formula: C₄H₉NO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064414
CAS Number: 2623-91-8
EINECS: 220-084-4