Stampa…
(±)-2-Aminobutyric acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
172091000 172090250
ACRO172091000EA 118 EUR
ACRO172091000 ACRO172090250
(±)-2-Aminobutyric acid 99%
(±)-2-Aminobutyric acid
Formula: C₄H₉NO₂
Punto di fusione: 291…293 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008093
CAS Number: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Assay ≥96.0 %