Ethyl vinyl ketone ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Stabilized
Purity: 97%
CAS No.: 1629-58-9
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pungent
Boiling Point: 103-104°
Beilstein Reference: 1735857
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00009316
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 103…104 °C Densità: 0,844 Flash Pt: –6 °C (21 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009316 CAS Number: 1629-58-9 EINECS: 216-624-3 UN: 3286 ADR: 3,II |