4-Chlorobutyryl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 4635-59-0
Molecular Formula: C4H6Cl2O
Formula Weight: 141.00
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Acrid
Melting Point: -49°
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 773860
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00000754
Formula:
C₄H₆Cl₂O Punto di ebollizione: 173…174 °C Punto di fusione: –49 °C Densità: 1,258 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000754 CAS Number: 4635-59-0 EINECS: 225-059-1 UN: 2927 ADR: 6.1,II |