4-Bromobutyryl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 927-58-2
Molecular Formula: C4H6BrClO
Formula Weight: 185.45
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 102-103°/40mm
Beilstein Reference: 1743026
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000753
Formula:
C₄H₆BrClO Punto di ebollizione: 102…103 °C (40 mmHg) Densità: 1,600 Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000753 CAS Number: 927-58-2 EINECS: 213-154-0 UN: 3265 ADR: 8,II |