4-Bromobutyryl chloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
303440050
303440250
ACRO303440050EA
44.4
EUR
ACRO303440050
ACRO303440250
4-Bromobutyryl chloride 95%
4-Bromobutyryl chloride
Formula:
C₄H₆BrClO Punto di ebollizione: 101 °C (37 mmHg) Densità: 1,602 g/cm³ Flash Pt: 91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000753 CAS Number: 927-58-2 EINECS: 213-154-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow to light pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |