Dibutyl sulphoxide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 2168-93-6
Molecular Formula: C8H18OS
Formula Weight: 162.30
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.4670
Melting Point: 31-34°
Boiling Point: 250°
Beilstein Reference: 1747425
MDL No.: MFCD00002093
Formula:
C₈H₁₈OS Punto di ebollizione: 250 °C Punto di fusione: 31…34 °C Densità: 0,832 Flash Pt: 121 °C (249 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002093 CAS Number: 2168-93-6 EINECS: 218-511-4 |