Stampa…
Disodium malonate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44841.14 44841.22
44841.14EA 38 EUR
44841.14 44841.22
Disodium malonate ≥99%
Disodium malonate
Purity: 99% CAS No.: 141-95-7 Molecular Formula: CH2(COONa)2 Formula Weight: 148.03 Physical Form: Powder
Formula: C₃H₂Na₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002708
CAS Number: 141-95-7
EINECS: 205-514-0