Methylmalonic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₆O₄ Punto di fusione: 129…136 °C Densità: 1,45 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002656 CAS Number: 516-05-2 EINECS: 208-219-5 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 136 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥95 % |
Color scale | ≤100 APHA |
Acidity | ≤0.1 % |