Ethylmalonic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 601-75-2
Molecular Formula: CH3CH2CH(CO2H)2
Formula Weight: 132.12
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 774334
Formula:
C₅H₈O₄ Punto di fusione: 112…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002668 CAS Number: 601-75-2 EINECS: 210-007-2 |