Stampa…
Ossido di mesitile ≥90% remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Metilpent-3-en-2-one
A15111.AE A15111.AK A15111.AP A15111.AU
A15111.AEEA 46.2 EUR
A15111.AE A15111.AK A15111.AP A15111.AU
Ossido di mesitile ≥90% remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Ossido di mesitile
Purity: 90+% CAS No.: 141-79-7 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 30°(86°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.856 Refractive Index: 1.4440 Appearance: Colourless Odour: honigähnlich Melting Point: -59° Boiling Point: 129-130° Beilstein Reference: 1361550 Merck Reference: 14,5908 UN No.: 1229 MDL No.: MFCD00008900
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98.14 g/mol
Punto di ebollizione: 129…130 °C
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 0.856
Flash Pt: 30 °C (86 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008900
CAS Number: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3 III