Stampa…
Ossido di mesitile mixture of alpha- and beta-isomers 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Metilpent-3-en-2-one
125600010 125600025 125600100
ACRO125600010EA 76 EUR
ACRO125600010 ACRO125600025 ACRO125600100
Ossido di mesitile mixture of alpha- and beta-isomers 99%
Ossido di mesitile
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98.14 g/mol
Punto di ebollizione: 129 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0.854 g/cm³
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008900
CAS Number: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
Density (20/4°C) 0.852 to 0.856 kg/l
GC 90 % alpha-Isomer
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %