Stampa…
Methyl-4-bromobutyrate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
365830100 365830500
ACRO365830100EA 22.5 EUR
ACRO365830100 ACRO365830500
Methyl-4-bromobutyrate 98+%
Methyl-4-bromobutyrate
Formula: C₅H₉BrO₂
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041482
CAS Number: 4897-84-1
EINECS: 225-523-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %