2,6-Dimethoxyphenol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 91-10-1
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 50-57°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 1526871
MDL No.: MFCD00064434
Formula:
C₈H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 261 °C Punto di fusione: 50…57 °C Flash Pt: 140 °C (284 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064434 CAS Number: 91-10-1 EINECS: 202-041-1 |