1-Bromo-2-fluorobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromofluorobenzene
B0883-25G
B0883-500G
B0883-100G
TCIAB0883-25GEA
37
EUR
TCIAB0883-25G
TCIAB0883-500G
TCIAB0883-100G
1-Bromo-2-fluorobenzene ≥99.0% (by GC)
1-Bromo-2-fluorobenzene
Formula:
C₆H₄BrF Punto di ebollizione: 158°C Punto di fusione: –8°C Densità: 1,61 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 48°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000282 CAS Number: 1072-85-1 EINECS: 214-018-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |