3-Acetylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 73035-16-2
Molecular Formula: C8H7ClO3S
Formula Weight: 218.66
Melting Point: 42-43°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03424979
Formula:
C₈H₇ClO₃S Punto di fusione: 42…43 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03424979 CAS Number: 73035-16-2 UN: 3261 ADR: 8,III |