Stampa…
3,4-Dimethoxyphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11344.06 A11344.14 A11344.22
A11344.06EA 82.8 EUR
A11344.06 A11344.14 A11344.22
3,4-Dimethoxyphenol ≥98%
3,4-Dimethoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2033-89-8
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Melting Point: 79-82°
Boiling Point: 167°/14mm
MDL No.: MFCD00008390
Formula: C₈H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 167 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008390
CAS Number: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4