Stampa…
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
H52407.03 H52407.06
H52407.03EA 120 EUR
H52407.03 H52407.06
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
2-Bromo-1-methylimidazole
Purity: 95% CAS No.: 16681-59-7 Molecular Formula: C4H5BrN2 Formula Weight: 161.00 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 172° MDL No.: MFCD02179525
Formula: C₄H₅BrN₂
Peso molecolare: 161 g/mol
Punto di ebollizione: 172 °C
Densità: 1,649
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179525
CAS Number: 16681-59-7