Stampa…
3,4-Dimethoxyphenol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
186700100 186700500
ACRO186700100EA 137 EUR
ACRO186700100 ACRO186700500
3,4-Dimethoxyphenol 97%
3,4-Dimethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 120 - 122 °C (0,2 -rr)
Punto di fusione: 77…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008390
CAS Number: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %