1,4-Dimetossibenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 150-78-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 94°(201°F)
Odour: Sweet
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 774605
MDL No.: MFCD00008401
Formula:
C₈H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 212 °C Punto di fusione: 54…58 °C Densità: 1,053 Flash Pt: 94 °C (201 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008401 CAS Number: 150-78-7 EINECS: 205-771-9 |