Stampa…
5-Amino-1H-tetrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1H-Tetrazol-5-ylamine
A0427-25G A0427-500G A0427-100G
TCIAA0427-25GEA 46 EUR
TCIAA0427-25G TCIAA0427-500G TCIAA0427-100G
5-Amino-1H-tetrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Amino-1H-tetrazole
Formula: CH₃N₅
Peso molecolare: 85,07 g/mol
Punto di ebollizione: 387 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 216…217 °C
Densità: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005248
CAS Number: 4418-61-5
EINECS: 224-581-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c123311389fe180c83b9808dc4670a7ae5ed9d2&vid=3c123311389fe180c83b9808dc4670a7ae5ed9d2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %