Stampa…
1,4-Dimetossibenzene 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
115410010 115411000 115415000
ACRO115410010EA 107 EUR
ACRO115410010 ACRO115411000 ACRO115415000
1,4-Dimetossibenzene 99+%
1,4-Dimetossibenzene
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138.17 g/mol
Punto di ebollizione: 212.6
Punto di fusione: 54…58 °C
Densità: 1.05 g/cm³
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008401
CAS Number: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to grey Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥99.0 %