Stampa…
3-(m-Tolyl)propionic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H34395.03 H34395.06
H34395.03EA 57.3 EUR
H34395.03 H34395.06
3-(m-Tolyl)propionic acid 96%
3-(m-Tolyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 3751-48-2 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 42-44° MDL No.: MFCD00060326
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060326
CAS Number: 3751-48-2