Stampa…
3-(o-Tolyl)propionic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2-Methylphenyl)propionic acid, 2-Methylhydrocinnamic acid, 3-(2-Methylphenyl)propanoic acid
H34375.03 H34375.09
H34375.03EA 33.7 EUR
H34375.03 H34375.09
3-(o-Tolyl)propionic acid 96%
3-(o-Tolyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 22084-89-5 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 101-103° MDL No.: MFCD00079773
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079773
CAS Number: 22084-89-5