Stampa…
Isopropyl palmitate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0005-25ML P0005-500ML
TCIAP0005-25MLEA 17 EUR
TCIAP0005-25ML TCIAP0005-500ML
Isopropyl palmitate ≥97.0% (by GC)
Isopropyl palmitate
Formula: C₁₉H₃₈O₂
Punto di ebollizione: 160 °C (2 -rr)
Punto di fusione: 13,5 °C
Densità: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 183°C
MDL Number: MFCD00008993
CAS Number: 142-91-6
EINECS: 205-571-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e23e7ca634a0f96fc36632a6147455a6960066c8&vid=e23e7ca634a0f96fc36632a6147455a6960066c8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %