Stampa…
1,3-Dimethoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Resorcinol dimethyl ether
A13380.22 A13380.36
A13380.22EA 27.2 EUR
A13380.22 A13380.36
1,3-Dimethoxybenzene ≥98%
1,3-Dimethoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 151-10-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5250 Odour: Characteristic Melting Point: -52° Boiling Point: 217-218° Beilstein Reference: 878582 MDL No.: MFCD00008384
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 217…218 °C
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 1,065
Flash Pt: 87 °C (188 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008384
CAS Number: 151-10-0
EINECS: 205-783-4