Stampa…
1,3-Dimethoxybenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Resorcinol dimethyl ether
155231000 155235000
ACRO155231000EA 38.7 EUR
ACRO155231000 ACRO155235000
1,3-Dimethoxybenzene 99%
1,3-Dimethoxybenzene
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 85…87 °C (7 mmHg)
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008384
CAS Number: 151-10-0
EINECS: 205-783-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %