Stampa…
Amido solubile (from potato)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A11961.36 A11961.0E
A11961.36EA 59.7 EUR
A11961.36 A11961.0E
Amido solubile (from potato)
Amido solubile
CAS No.: 9005-84-9 Odour: Odourless Melting Point: 256-258° dec. Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Punto di fusione: 256…258 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082026
CAS Number: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799