Stampa…
Grafite (sintetico) ≥99%, in polvere APS 7-11 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
46304.A1 46304.14
46304.A1EA 100 EUR
46304.A1 46304.14
Grafite (sintetico) ≥99%, in polvere APS 7-11 µm
Grafite
Purity: 99% CAS No.: 7782-42-5 Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-95593
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560