Stampa…
1,3-Diethoxybenzene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
A11338.09 A11338.18 A11338.30
A11338.09EA 29 EUR
A11338.09 A11338.18 A11338.30
1,3-Diethoxybenzene 95%
1,3-Diethoxybenzene
Purity: 95% CAS No.: 2049-73-2 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Refractive Index: 1.5095 Melting Point: 11-12° Boiling Point: 234-236° Beilstein Reference: 2517730 MDL No.: MFCD00015145
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Punto di ebollizione: 234…236 °C
Punto di fusione: 11…12 °C
Densità: 1,010
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015145
CAS Number: 2049-73-2
EINECS: 218-071-3