Stampa…
6-Metil-2-eptanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-Methylpentyl ketone, 6-Methylheptan-2-one
M0700-25ML M0700-5ML
TCIAM0700-25MLEA 212 EUR
TCIAM0700-25ML TCIAM0700-5ML
6-Metil-2-eptanone ≥98.0% (by GC)
6-Metil-2-eptanone
Formula: C₈H₁₆O
Peso molecolare: 128,21 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 0,8203 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00026527
CAS Number: 928-68-7
EINECS: 213-179-7
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb2d473907feb93dc34787fdbef727b37b012195&vid=bb2d473907feb93dc34787fdbef727b37b012195&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 3.0